Erbstatin analog ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
M2520-10MG M2520-100MG
TCIAM2520-10MGEA 49 EUR
TCIAM2520-10MG TCIAM2520-100MG
Erbstatin analog ≥96.0% (by HPLC)
Erbstatin analog
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL: MFCD00132932
Núm. CAS: 63177-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9352de14132ea6cf94a4132e4ec95df25cb8fca&vid=d9352de14132ea6cf94a4132e4ec95df25cb8fca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C