N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Diamino-N1-methyl-4-nitrobenzene, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 2-Amino-1-methylamino-4-nitrobenzene
M2523-1G M2523-5G
TCIAM2523-1GEA 30 EUR
TCIAM2523-1G TCIAM2523-5G
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (por GC)
N1-Methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine
Formula: C₇H₉N₃O₂
MW: 167,17 g/mol
Número MDL: MFCD00156607
Núm. CAS: 41939-61-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ba6837c7adfa2e27e4395359d065a584f81af9&vid=c9ba6837c7adfa2e27e4395359d065a584f81af9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C