Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl Hydrogen trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylate, trans-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Monomethyl Ester
M2526-5G
M2526-25G
TCIAM2526-5GEA
35
EUR
TCIAM2526-5G
TCIAM2526-25G
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Monomethyl-trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate
Formula:
C₉H₁₄O₄ MW: 186,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD01311247 Núm. CAS: 15177-67-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |