(2,4-Diclorofenil)acetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2,4-Dichlorophenylacetate, Methyl (2,4-dichlorophenyl)acetate, Methyl 2,4-dichlorophenylacetate, 2,4-Dichlorophenylacetic acid methyll ester
M2528-5G M2528-25G
TCIAM2528-5GEA 50 EUR
TCIAM2528-5G TCIAM2528-25G
(2,4-Diclorofenil)acetato de metilo ≥99.0% (por GC)
(2,4-Diclorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219.07 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Número MDL: MFCD00018381
Núm. CAS: 55954-23-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b2e12daadac2ae03c0e17b5d686d5b99d3faaa&vid=c7b2e12daadac2ae03c0e17b5d686d5b99d3faaa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %