Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2-(3-fluorophenyl)acetate, Methyl 3-Fluorophenylacetate, 3-Fluorophenylacetic acid methyll ester, Methyl 3-fluorophenylacetate
M2536-5G M2536-25G
TCIAM2536-5GEA 56 EUR
TCIAM2536-5G TCIAM2536-25G
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,167 g/mol
Número MDL: MFCD03093288
Núm. CAS: 64123-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20661334e7601d1509053206223febec90a07927&vid=20661334e7601d1509053206223febec90a07927&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %