2-Morpholino-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinolin-4-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Compound 401
M2537-10MG M2537-50MG
TCIAM2537-10MGEA 81 EUR
TCIAM2537-10MG TCIAM2537-50MG
2-Morpholino-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinolin-4-one ≥98.0% (por GC)
2-Morpholino-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinolin-4-one
Formula: C₁₆H₁₅N₃O₂
MW: 281.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10568147
Núm. CAS: 168425-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0979f2904f831c9434205c726af2abbe8fe8e6b9&vid=0979f2904f831c9434205c726af2abbe8fe8e6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C