5-Bromo-2-furoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
M2538-1G
M2538-5G
TCIAM2538-1GEA
29
EUR
TCIAM2538-1G
TCIAM2538-5G
5-Bromo-2-furoato de metilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-furoato de metilo
Formula:
C₆H₅BrO₃ MW: 205,01 g/mol Pto. Ebullición: 80°C |
Número MDL:
MFCD00092313 Núm. CAS: 2527-99-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 64.0 to 68.0 deg-C |