Methyl-5-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2540-5G M2540-25G
TCIAM2540-5GEA 60 EUR
TCIAM2540-5G TCIAM2540-25G
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08752568
Núm. CAS: 18595-12-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a24fe9e6c48692c8b14109d9280dd094d8a9390&vid=4a24fe9e6c48692c8b14109d9280dd094d8a9390&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C