5-Metilantranilato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-amino-5-methylbenzoate
M2541-5G M2541-25G
TCIAM2541-5GEA 48 EUR
TCIAM2541-5G TCIAM2541-25G
5-Metilantranilato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Metilantranilato de metilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,1900 g/mol
Número MDL: MFCD00661547
Núm. CAS: 18595-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fff1546a4122cf53fcfbe2363d4a88b067da4c9&vid=0fff1546a4122cf53fcfbe2363d4a88b067da4c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C