Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Nitro-m-toluic acid methyll ester, Methyl 6-Nitro-m-toluate, Methyl 5-methyl-2-nitrobenzoate, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid methyll ester
M2544-5G M2544-25G
TCIAM2544-5GEA 32 EUR
TCIAM2544-5G TCIAM2544-25G
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,1721 g/mol
Número MDL: MFCD00157275
Núm. CAS: 20587-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c37554deb5ae6a17612a5da8cb260cd3ea7ff538&vid=c37554deb5ae6a17612a5da8cb260cd3ea7ff538&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C