Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
M2546-5G M2546-25G
TCIAM2546-5GEA 41 EUR
TCIAM2546-5G TCIAM2546-25G
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Número MDL: MFCD00144762
Núm. CAS: 131001-86-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5307774f1eea8c9cf660efb38f47667b9d199486&vid=5307774f1eea8c9cf660efb38f47667b9d199486&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %