3-Nitro-2-picoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2548-1G M2548-5G
TCIAM2548-1GEA 37 EUR
TCIAM2548-1G TCIAM2548-5G
3-Nitro-2-picoline ≥98.0% (por GC)
3-Nitro-2-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 86°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114137
Núm. CAS: 18699-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26099371cd45428e31f8fcd5671b600048a24d43&vid=26099371cd45428e31f8fcd5671b600048a24d43&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %