Isocianoacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2549-1G M2549-5G
TCIAM2549-1GEA 24 EUR
TCIAM2549-1G TCIAM2549-5G
Isocianoacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Isocianoacetato de metilo
Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 84°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000006
Núm. CAS: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
UN: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12108dba9dfc53c7ce36c1d13cb6155b11bc523e&vid=12108dba9dfc53c7ce36c1d13cb6155b11bc523e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %