N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-[2-(Methylamino)ethyl]anisole, 4-Methoxy-N-methylphenethylamine
M2551-20MG M2551-200MG
TCIAM2551-20MGEA 25 EUR
TCIAM2551-20MG TCIAM2551-200MG
N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
N-Methyl-2-(4-methoxyphenyl)ethylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Número MDL: MFCD00870496
Núm. CAS: 4091-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edcd0009d340701ff86955d74917067cddc5d6bf&vid=edcd0009d340701ff86955d74917067cddc5d6bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %