(3,4-Diclorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3,4-Dichlorophenylacetate, 3,4-Dichlorophenylacetic acid methyll ester, Methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)acetate, Methyl (3,4-dichlorophenyl)acetate
M2557-5G M2557-25G
TCIAM2557-5GEA 59 EUR
TCIAM2557-5G TCIAM2557-25G
(3,4-Diclorofenil)acetato de metilo ≥98.0% (por GC)
(3,4-Diclorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
MW: 219.07 g/mol
Número MDL: MFCD00800680
Núm. CAS: 6725-44-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58be234f87516cbd9f7a513f719c6165b3f9d167&vid=58be234f87516cbd9f7a513f719c6165b3f9d167&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %