2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Methylnaphtho[2,1-d]oxazole
M2559-1G
M2559-5G
TCIAM2559-1GEA
36
EUR
TCIAM2559-1G
TCIAM2559-5G
2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole ≥98.0% (por GC)
2-Methylnaphth[2,1-d]oxazole
Formula:
C₁₂H₉NO MW: 183.21 g/mol Pto. Ebullición: 302°C |
Número MDL:
MFCD00022185 Núm. CAS: 20686-65-1 EINECS: 243-971-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |