Mepivacaine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2560-1G
M2560-5G
TCIAM2560-1GEA
87
EUR
TCIAM2560-1G
TCIAM2560-5G
Mepivacaine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Mepivacaine hydrochloride
Formula:
C₁₅H₂₂N₂O |
Número MDL:
MFCD00144738 Núm. CAS: 1722-62-9 EINECS: 217-023-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |