3-Metil-1-buteno ∼15% ∼2.5 mol/L in dichloromethane
Proveedor: TCI
Peligro
M2563-100ML M2563-500ML
TCIAM2563-100MLEA 57 EUR
TCIAM2563-100ML TCIAM2563-500ML
3-Metil-1-buteno ∼15% ∼2.5 mol/L in dichloromethane
3-Metil-1-buteno
Formula: C₅H₁₀
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008937
Núm. CAS: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f70de3d887801771db74b3578806902eeaac8551&vid=f70de3d887801771db74b3578806902eeaac8551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 15.0% to 17.0 w/w%