3-Metil-1-buteno ∼16,5% ∼2 mol/L in DMF
Proveedor: TCI
Peligro
M2564-100ML M2564-500ML
TCIAM2564-100MLEA 48 EUR
TCIAM2564-100ML TCIAM2564-500ML
3-Metil-1-buteno ∼16,5% ∼2 mol/L in DMF
3-Metil-1-buteno
Formula: C₅H₁₀
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008937
Núm. CAS: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
UN: 1992
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d9156248ae4da0e49050222e169c341348e47e3&vid=9d9156248ae4da0e49050222e169c341348e47e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 16.0% to 18.0 w/w%