3-Metil-1-buteno ∼12,5% ∼1.5 mol/L in THF
Proveedor: TCI
Peligro
M2565-100ML M2565-500ML
TCIAM2565-100MLEA 41 EUR
TCIAM2565-100ML TCIAM2565-500ML
3-Metil-1-buteno ∼12,5% ∼1.5 mol/L in THF
3-Metil-1-buteno
Formula: C₅H₁₀
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008937
Núm. CAS: 563-45-1
EINECS: 209-249-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5060f040928548e8c1ee67802214bc9b15e67f21&vid=5060f040928548e8c1ee67802214bc9b15e67f21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 12.0 to 14.0 w/w%