1-Methyl-4-(methylamino)piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2566-200MG M2566-1G
TCIAM2566-200MGEA 22 EUR
TCIAM2566-200MG TCIAM2566-1G
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-4-(methylamino)piperidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Pto. Ebullición: 53°C
Número MDL: MFCD00006498
Núm. CAS: 73579-08-5
EINECS: 277-542-1
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e589b62e50f18cb39b9dd45f3ca34233e8bc41&vid=b9e589b62e50f18cb39b9dd45f3ca34233e8bc41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %