5-Nitro-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Metil-5-nitrobenzonitrilo
M2570-5G M2570-25G
TCIAM2570-5GEA 29 EUR
TCIAM2570-5G TCIAM2570-25G
5-Nitro-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Nitro-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Número MDL: MFCD00017040
Núm. CAS: 939-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d6cdd076ed6e8e822fbc812d6ae472a8ff3016&vid=e6d6cdd076ed6e8e822fbc812d6ae472a8ff3016&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C