Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
M2581-1G
M2581-5G
TCIAM2581-1GEA
37
EUR
TCIAM2581-1G
TCIAM2581-5G
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formula:
C₅H₆N₂O₂S MW: 158.1800 g/mol |
Número MDL:
MFCD00622441 Núm. CAS: 118452-04-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 171.0 to 176.0 deg-C |