α-Toluenosulfonilo fluoruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
215740010 215740050 215740100 215740500
ACRO215740010EA 57 EUR
ACRO215740010 ACRO215740050 ACRO215740100 ACRO215740500
α-Toluenosulfonilo fluoruro 99%
α-Toluenosulfonilo fluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Pto. Ebullición: 80 - 85 °C (0,3 -rr)
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007424
Núm. CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Needles and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥98.5 %