2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinamine, 2-(2-Methyl-5-nitroanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
M2584-1G M2584-5G
TCIAM2584-1GEA 22 EUR
TCIAM2584-1G TCIAM2584-5G
2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
Formula: C₁₆H₁₃N₅O₂
MW: 307,313 g/mol
Número MDL: MFCD02179269
Núm. CAS: 152460-09-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e88679c359673cbb86a554eee1948435de6dd79&vid=3e88679c359673cbb86a554eee1948435de6dd79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C