2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2585-1G M2585-5G
TCIAM2585-1GEA 22 EUR
TCIAM2585-1G TCIAM2585-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile ≥97.0% (por GC)
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Número MDL: MFCD02093781
Núm. CAS: 101084-96-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=792d266436479fe4c88d33615d9f6765d479694b&vid=792d266436479fe4c88d33615d9f6765d479694b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C