Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-(2-Bromophenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
M2587-1G M2587-5G
TCIAM2587-1GEA 27 EUR
TCIAM2587-1G TCIAM2587-5G
Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-(2-bromophenyl)propionate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09953149
Núm. CAS: 66191-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e103e18082076c2659b402dd46f328723fe50bc&vid=7e103e18082076c2659b402dd46f328723fe50bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %