Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-(4-Bromophenyl)propionate, 3-(4-Bromophenyl)propionic acid methyll ester, Methyl 3-(4-bromophenyl)propanoate
M2588-1G M2588-5G
TCIAM2588-1GEA 24 EUR
TCIAM2588-1G TCIAM2588-5G
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-(4-bromophenyl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD09953150
Núm. CAS: 75567-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2a4f994357c75fecf6e4f8401526ed0032e786&vid=cb2a4f994357c75fecf6e4f8401526ed0032e786&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %