Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2590-1G
M2590-5G
TCIAM2590-1GEA
52
EUR
TCIAM2590-1G
TCIAM2590-5G
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-bromothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₆H₅BrO₂S Pto. Ebullición: 127°C |
Número MDL:
MFCD00173839 Núm. CAS: 26137-08-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |