4-Bromo-3-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
M2596-1G M2596-5G
TCIAM2596-1GEA 16 EUR
TCIAM2596-1G TCIAM2596-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrNO₄
MW: 260.04 g/mol
Número MDL: MFCD00553089
Núm. CAS: 2363-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15d0a55ae8127e449b31299292770e3fc10f968&vid=e15d0a55ae8127e449b31299292770e3fc10f968&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C