α-Toluenosulfonilo fluoruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: PMSF, Fluoruro de tolueno-α-sulfonilo
B22146.06 B22146.03 B22146.14
B22146.06EA 92.8 EUR
B22146.06 B22146.03 B22146.14
α-Toluenosulfonilo fluoruro ≥99%
α-Toluenosulfonilo fluoruro
Purity: 99% CAS No.: 329-98-6 Molecular Formula: C7H7FO2S Formula Weight: 174.19 Melting Point: 92-94° Beilstein Reference: 2088311 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007424
Formula: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Pto. Ebullición: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007424
Núm. CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8 III