3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2607-1G M2607-5G
TCIAM2607-1GEA 62 EUR
TCIAM2607-1G TCIAM2607-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 245°C
Número MDL: MFCD00462235
Núm. CAS: 696-22-0
Índice Merck: 14,06115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7059f2d80ded0b9bfa5e50a8ded1886454bc957d&vid=1e5ac4602fa61c077f88ac477b82159ace14fb81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %