2-Morpholinoacetic acid hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2608-1G M2608-5G
TCIAM2608-1GEA 41 EUR
TCIAM2608-1G TCIAM2608-5G
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₃
Número MDL: MFCD03540888
Núm. CAS: 89531-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea43ebebf4fbf084091050c54984a94e45568be&vid=6ea43ebebf4fbf084091050c54984a94e45568be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %