[2-[(Methylthio)(2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrole](difluoroborane) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2609-200MG M2609-1G
TCIAM2609-200MGEA 101 EUR
TCIAM2609-200MG TCIAM2609-1G
[2-[(Methylthio)(2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrole](difluoroborane) ≥98.0% (por GC)
[2-[(Methylthio)(2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-1H-pyrrole](difluoroborane)
Formula: C₁₀H₉BF₂N₂S
Núm. CAS: 892505-41-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d6dc620862f15cff93fc926bd7a7e0f592d5a77&vid=1d6dc620862f15cff93fc926bd7a7e0f592d5a77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Lambda max. 486.0 to 490.0 nm (EtOH)
Molar extinction coefficient min. 33000 (EtOH, 486.0 to 490.0nm)