Moronic acid ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M2610-5MG M2610-25MG
TCIAM2610-5MGEA 181 EUR
TCIAM2610-5MG TCIAM2610-25MG
Moronic acid ≥96.0% (by HPLC)
Moronic acid
Formula: C₃₀H₄₆O₃
Número MDL: MFCD11113464
Núm. CAS: 6713-27-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aad77c0dcbb76075e457e757d41a767342bece4&vid=afa8bbdd83dfc2e82065618980ceac5524b5402b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +64.0 to +70.0 deg (C=1, CHCL3)