4-Methoxybenzamidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methoxybenzimidamide hydrochloride
M2612-1G M2612-5G
TCIAM2612-1GEA 68 EUR
TCIAM2612-1G TCIAM2612-5G
4-Methoxybenzamidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Methoxybenzamidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 186,64 g/mol
Número MDL: MFCD00466114
Núm. CAS: 51721-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ebec8cb125470ff639bc1afe9b9d5439041775&vid=22ebec8cb125470ff639bc1afe9b9d5439041775&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C