1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2613-1G M2613-5G
TCIAM2613-1GEA 68 EUR
TCIAM2613-1G TCIAM2613-5G
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 257,21 g/mol
Pto. de fusión: 218°C
Número MDL: MFCD09842424
Núm. CAS: 152460-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c5950dba29ac3af8695b0d0422b70a828b2fa01&vid=0c5950dba29ac3af8695b0d0422b70a828b2fa01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %