Methyl-5-bromopicolinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
M2614-1G M2614-5G
TCIAM2614-1GEA 29 EUR
TCIAM2614-1G TCIAM2614-5G
Methyl-5-bromopicolinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-bromopicolinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Número MDL: MFCD04112493
Núm. CAS: 29682-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fcda1c1c2ea3ac9a4d748ca62dd20727f4e2182&vid=3fcda1c1c2ea3ac9a4d748ca62dd20727f4e2182&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C