Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2615-1G M2615-5G
TCIAM2615-1GEA 36 EUR
TCIAM2615-1G TCIAM2615-5G
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formula: C₅H₄BrNO₂S
Número MDL: MFCD06659908
Núm. CAS: 170235-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67204cb6f180a675006760b90eaabf22d51e24ae&vid=67204cb6f180a675006760b90eaabf22d51e24ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C