2,6-Dicloronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2,6-dichloronicotinate
M2616-1G M2616-5G
TCIAM2616-1GEA 19 EUR
TCIAM2616-1G TCIAM2616-5G
2,6-Dicloronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
2,6-Dicloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Número MDL: MFCD07369794
Núm. CAS: 65515-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc3073f293ef6168feba0f1e17840cb71c8b6a12&vid=bc3073f293ef6168feba0f1e17840cb71c8b6a12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C