4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2619-25G M2619-100G
TCIAM2619-25GEA 18 EUR
TCIAM2619-25G TCIAM2619-100G
4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Methylenebis(N,N-diglycidylaniline)
Formula: C₂₅H₃₀N₂O₄
Pto. de inflamación: 113°C
Número MDL: MFCD00661161
Núm. CAS: 28768-32-3
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d538dd1fc5e868f682de38900ca6e21c8b6d857a&vid=d538dd1fc5e868f682de38900ca6e21c8b6d857a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %