2-Metil-4-quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-2-methylquinoline
M2620-5G M2620-25G
TCIAM2620-5GEA 85 EUR
TCIAM2620-5G TCIAM2620-25G
2-Metil-4-quinolinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metil-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Número MDL: MFCD00006758
Núm. CAS: 607-67-0
EINECS: 210-140-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c874d4885e646549ec295bf205dbfe4cbf0f3ad8&vid=c874d4885e646549ec295bf205dbfe4cbf0f3ad8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C