Melperone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4'-Fluoro-4-(4-methylpiperidino)butyrophenone
M2622-25MG
M2622-100MG
TCIAM2622-25MGEA
69
EUR
TCIAM2622-25MG
TCIAM2622-100MG
Melperone ≥95.0% (por GC)
Melperone
Formula:
C₁₆H₂₂FNO MW: 263,36 g/mol Pto. Ebullición: 125°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00867737 Núm. CAS: 3575-80-2 Índice Merck: 14,05827 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |