Mianserin hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride
M2623-200MG M2623-1G
TCIAM2623-200MGEA 34 EUR
TCIAM2623-200MG TCIAM2623-1G
Mianserin hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Mianserin hydrochloride
Formula: C₁₈H₂₀N₂
MW: 300,83 g/mol
Pto. de fusión: 284°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055072
Núm. CAS: 21535-47-7
EINECS: 244-426-7
Índice Merck: 14,06172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2150ba11abcac5a89e33567018545ff334cc00ec&vid=2150ba11abcac5a89e33567018545ff334cc00ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %