2-Hidroxietilmesitileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 2-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethanol, 2-Hydroxyethylmesitylene, 2,4,6-Trimethylphenethyl alcohol, 2-Mesitylethanol
M2624-1G M2624-5G
TCIAM2624-1GEA 26 EUR
TCIAM2624-1G TCIAM2624-5G
2-Hidroxietilmesitileno ≥98.0% (por GC)
2-Hidroxietilmesitileno
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Número MDL: MFCD00020609
Núm. CAS: 6950-92-1
EINECS: 230-123-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C