2-Methylquinoline-6-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2625-5G
M2625-25G
TCIAM2625-5GEA
46
EUR
TCIAM2625-5G
TCIAM2625-25G
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₉NO₂ |
Número MDL:
MFCD00748504 Núm. CAS: 635-80-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |