2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
M2626-1G M2626-5G
TCIAM2626-1GEA 77 EUR
TCIAM2626-1G TCIAM2626-5G
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
Número MDL: MFCD01760300
Núm. CAS: 40004-69-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be7aecc0549982a5246d319bd4f4c586eb356206&vid=be7aecc0549982a5246d319bd4f4c586eb356206&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %