Methyl thiophene-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2627-5G M2627-25G
TCIAM2627-5GEA 49 EUR
TCIAM2627-5G TCIAM2627-25G
Methyl thiophene-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl thiophene-3-carboxylate
Formula: C₆H₆O₂S
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD06203810
Núm. CAS: 22913-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad06814f90f783d378c07750c19ec272361c5831&vid=ad06814f90f783d378c07750c19ec272361c5831&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %