3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-[3-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylimidazole
M2634-1G M2634-5G
TCIAM2634-1GEA 18 EUR
TCIAM2634-1G TCIAM2634-5G
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C11H10F3N3
MW: 241,2124 g/mol
Número MDL: MFCD11846236
Núm. CAS: 641571-11-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ecf391bc55ae9d0440e64c88dedfd764687efa&vid=27ecf391bc55ae9d0440e64c88dedfd764687efa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C