4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2636-5G M2636-25G
TCIAM2636-5GEA 98 EUR
TCIAM2636-5G TCIAM2636-25G
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formula: C₇H₇BF₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011897
Núm. CAS: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa40153b7669cff2fa71c2599674ad6a1d57bb14&vid=fa40153b7669cff2fa71c2599674ad6a1d57bb14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%